Learn More
Heidolph™ Receiving Flask
Shop All Heidolph Instruments Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (Metric):
250 mL
500 mL
1000 mL
10 L
missing translation for 'unitSize'
Each
Beschreibung
- With S 35/20
- Part number 15-300-004-11: includes drain valves
- Included as a standard for all Hei-VAP Industrial models
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Clear |
| Material | Glass |
| Type | Receiving Flask |
| For Use With (Equipment) | Rotary Evaporators |
| Standard Taper Joint Number Center | 35/20 |
| Volume (Metric) | 250 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur