Learn More
Reboxetine mesylate, MedChemExpress
Description
Reboxetine mesylate (FCE20124 mesylate) is a potent, selective, and specific noradrenaline reuptake inhibitor (NARI) for the research of depression. Reboxetine mesylate inhibits the uptake of norepinephrine, with a Ki of 8 nM.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Reboxetine mesylate |
| CAS | 98769-84-7 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C20H27NO6S |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | FCE20124 mesylate PNU155950E mesylate |
| Solubility Information | DMSO : 125 mg/mL (305.25 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (122.10 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CS(=O)(O)=O.CCOC1=C(C=CC=C1)O[C@]([C@@]2([H])CNCCO2)([H])C3=CC=CC=C3.[relative stereochemistry] |
| Molecular Weight (g/mol) | 409.5 |
| Show More |
Research purposes only
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?