Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reaction Vessels, Cylindrical
Product Code. p-7222532
Click to view available options
Capacity (Metric):
0.1 mL
0.25 L
Diameter (Metric) Outer:
65 mm
75 mm
105 mm
Bottom Shape:
Flat
Round
Unit Size:
Each
Product Code. 11532164
Brand: Lenz Laborglasintrumente 06000249
Only null left
Add to basket
Add to basket
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • With graduation
  • With laboratory flange LF
  • With groove
  • With flat or round bottom
  • Made of DURAN™ tubing
  • Other sizes on request
Spezifikation
Capacity (Metric) 0.25 L
Material Duran Glass
Height (Metric) 130 mm
No. per Pack 1 Ea.
Bottom Shape Flat
Diameter (Metric) Outer 105 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt