Learn More
Rat μ Opioid R/OPRM1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems MAB8629-SP
Produktkode 18725148
  • 1940.00 NOK / 25µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
mu Opioid R/OPRM1 Monoclonal specifically detects mu Opioid R/OPRM1 in Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
mu Opioid R/OPRM1
Monoclonal
Unconjugated
Supplied as a solution in PBS containing BSA, Glycerol and Sodium Azide. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with Sodium Azide
hMOP, KIAA0403, LMOR, MOP, mOpioidR, MOR, MOR1, M-OR-1, MOR-1, MOR1MOR, Mu opiate receptor, Mu opioid receptor, mu-type opioid receptor, opioid receptor, mu 1, OPRM, OPRM1
Rabbit
Protein A or G purified from cell culture supernatant
RUO
4988
Rat
Purified
Immunohistochemistry
1126B
Immunohistochemistry 1:125 dilution
P33535
OPRM1
Synthetic peptide with a short amino acid sequence from the N-terminus of rat μ Opioid R/OPRM1 Accession # P33535
25 μg
Primary
Detects rat μ Opioid R/OPRM1 in direct ELISAs.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Research Use Only