Läs mer
Läs mer
Rat μ Opioid R/OPRM1 Antibody, R&D Systems™
Beskrivning
mu Opioid R/OPRM1 Monoclonal specifically detects mu Opioid R/OPRM1 in Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | mu Opioid R/OPRM1 |
| Applications | Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 1126B |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry 1:125 dilution |
| Formulation | Supplied as a solution in PBS containing BSA, Glycerol and Sodium Azide. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with Sodium Azide |
| Gene Accession No. | P33535 |
| Gene Alias | hMOP, KIAA0403, LMOR, MOP, mOpioidR, MOR, MOR1, M-OR-1, MOR-1, MOR1MOR, Mu opiate receptor, Mu opioid receptor, mu-type opioid receptor, opioid receptor, mu 1, OPRM, OPRM1 |
| Gene Symbols | OPRM1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?