Learn More
Scharlab Rappaport Vassiliadis Broth
Description
- AOAC/BAM/COMPF/IDF/ISO
- Liquid medium for the selective enrichment of Salmonella in foodstuffs and other samples
- According to ISO 6579, 6785 and FIL-IDF standards.
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance | ISO 6579, 6785 and FIL-IDF |
| Form | Liquid |
| Media Type | Rappaport Vassiliadis Broth |
| Product Type | Microbiology Media |
| Target Organism Class | Gram-negative Bacteria |
| Formulation | Soy Peptone 4.50 g/L, Sodium Chloride 7.20 g/L, Monopotassium Phosphate 1.26 g/L, Dipotassium Phosphate 0.18 g/L, Magnesium Chloride (Anhydrous) 13.40 g/L, Malachite Green 0.036 g/L |
| For Use With (Application) | Selective Enrichment of Salmonella in Foodstuffs |
| Incubation Conditions | 41.5°C ± 1°C |
| Incubation Time | 24 ± 3 hr. |
| pH | 5.2 ±0.2 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?