Learn More
R&D Systems™ Rapid Tissue Preservation Solution
Product Code. 18649580 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mL
Unit Size:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18649580 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 18649580 Supplier R&D Systems™ Supplier No. NBP312177
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. Consulta la politica di reso
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at room temperature.
Product Line Novus
Quantity 10 mL
For Use With (Application) Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.