Learn More
STEMCELL Technologies Rapamycin
Descrizione
- Rapamycin is a macrolide antibiotic and immunosuppressive compound that inhibits mammalian target of rapamycin (mTOR) signaling
- It acts through formation of a complex with cytosolic FK-binding protein 12 (FKBP-12), which directly binds to mTOR complex 1 (mTORC1)
- Its immunosuppressive effects are mediated through inhibition of IL-2 signaling that is critical for T-cell proliferation and activation (Gibbons et al.; Kay et al.) Rapamycin shows antifungal activity against Candida albicans and other fungi (Vézina et al.)
- Inhibits growth of MDA-MB-468 human breast cancer cells in vitro, and inhibits tumor growth in a mouse xenograft model in vivo (Akcakanat et al.)
- Induces autophagy in malignant glioma cells (Takeuchi et al.)
Specifica
Specifica
| CAS | 53123-88-9 |
| Quantity | 10 mg |
| Percent Purity | ≥95% |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?