Läs mer
RAP1A Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1G12D8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech 68125-1-IG-20UL
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17701189
  • 1710.33 NOK / 20µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
RAP1A Monoclonal antibody specifically detects RAP1A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for IHC, WB, ELISA
Specifikationer
Specifikationer
RAP1A
Monoclonal
1000 μg/mL
PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
Mouse
20 μL
5906
Store at -20°C
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot, ELISA
1G12D8
Unconjugated
BC002953
Protein A purification
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG2a
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.