Learn More
Ranolazine USP Related Compound A, Mikromol™
Product Code. 30459092
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30459092 4 x 25 mg -
30051765 25 mg 25mg
30052539 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30459092 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1320.0100254AMP
 Restricted Item
Estimated Shipment: 21-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ranolazine USP Related Compound A, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxirane
CAS 2210-74-4
Analyte or Component Names 2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxirane
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C10 H12 O3
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym 2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxirane, Ranolazine Related Compound A
InChI Formula InChI=1S/C10H12O3/c1-11-9-4-2-3-5-10(9)13-7-8-6-12-8/h2-5,8H,6-7H2,1H3
Solution Type Neat
SMILES COc1ccccc1OCC2CO2
IUPAC Name 2-[(2-methoxyphenoxy)methyl]oxirane
Molecular Weight (g/mol) 180.2
Quantity 4 x 25 mg
Formula Weight 180.0786 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.