Learn More
Rad51L1 Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Code produit 18610691 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
18610691 0.1 mL 0.10mL
18697711 0.02 mL 0.02mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18610691 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2930940.1ml
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Rad51L1 Polyclonal antibody specifically detects Rad51L1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen Rad51L1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formulation PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gene Alias DNA repair protein RAD51 homolog 2, MGC34245, R51H2REC2hREC2, RAD51 (S. cerevisiae)-like 1, RAD51 homolog B, RAD51B, RAD51-like 1 (S. cerevisiae), RAD51-like protein 1, RecA-like protein, recombination repair protein
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-384 of human RAD51B (NP_598193.2). MGSKKLKRVGLSQELCDRLSRHQILTCQDFLCLSPLELMKVTGLSYRGVHELLCMVSRACAPKMQTAYGIKAQRSADFSPAFLSTTLSALDEALHGGVACGSLTEITGPPGCGKTQFCIMMSILATLPTNMGGLEGAVVYIDTESAFSAERLVEIAESRFPRYFNTEEKLLLTSSKVHLYRELTCDEVLQRIESLEEEIISKGIKLVILDSVASVVRKEFDAQLQGNLKERNKFLAREASSLKYLAEEFSIPVILTNQITTHLSGALASQADLVSPADDLSLSEGTSGSSCVIAALGNTWSHSVNTRLILQYLDSERRQILIAKSPLAPFTSFVYTIKEEGLVLQETTFCSVTQAELNWAPEILPPQPPEQLGLQMCHHTQLIF
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Breast Cancer, Cancer, Chromatin Research, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Homologous Recombination
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5890
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.