Learn More
Rabies Virus Nucleoprotein Antibody (12) [HRP] - (CVS-11), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-33166H
3791.00 NOK valid until 2025-12-16
Use promo code "24090" to get your promotional price.
Product Code. 30170868
  • 4480.00 NOK / 0.10mL
Description
Rabies Virus Nucleoprotein Monoclonal antibody specifically detects Rabies Virus Nucleoprotein in Virus samples. It is validated for ELISA,Sandwich ELISA Detection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Rabies Virus Nucleoprotein
Monoclonal
HRP
Mouse
Protein A purified
RUO
Virus
Purified
ELISA, Sandwich ELISA Detection
12
PBS
This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Rabies Virus Nucleoprotein (Uniprot#: Q8JXF6; Met1-Ser450).
0.1 mL
Primary
Store at 4°C in the dark.
IgG2a
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis