Learn More
Invitrogen™ Rabbit anti-Human IgG2 Recombinant Secondary Antibody
Description
This antibody reacts to the heavy chain of human IgG2. No cross reactivity with human IgG1, IgG3, IgG4, IgM, IgA, IgD, IgE, mouse IgG, rat IgG, or goat IgG. Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire.
Specifications
Spezifikation
| Antigen | Human IgG2 |
| Applications | ELISA |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | RM118 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.2-7.4 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Peptide corresponding to Human IgG2. |
| Purification Method | Protein A |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.