Learn More
R&D Systems™ StemXVivo Mesenchymal Stem Cell Expansion Media
Code produit 18481960
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
250 mL
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
18481960 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18481960 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur CCM004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2616.31 NOK
    2313.15 NOK / 250mL
    Save 303.16 NOK
    11% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A complete, fetal bovine serum-containing media formulated and optimized for the maintenance and expansion of purified human, mouse and rat MSCs
  • Supports reproducible MSC growth in vitro with a formula to reduce variation
  • Ready-to-use formula can be supplemented with user-defined cytokines and growth factors, although these are not needed for culture
  • Has been developed and optimized for use with human, mouse, and rat MSCs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Product Type Stem Cell Expansion Media
Product Line R&D Systems
Quantity 250 mL
Content And Storage Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.