Läs mer
Tocris Bioscience™ PFK 15
GREENER_CHOICE
Selective PFKFB3 inhibitor
Brand:  Tocris Bioscience™ 5339/10
Encompass
Produktkod. 15776726
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
PFK 15 is an originally reported to be a selective PFKFB3 inhibitor (IC50 = 207 nM); a more recent report failed to demonstrate activity in a PFKFB3 kinase assay. Selective for PFKFB3 over a panel of 96 kinases. Reduces glucose uptake and induces apoptosis in H522 lung adenocarcinoma and Jurkat T cell leukemia cells. Suppresses glucose uptake and tumor growth, and inhibits metastasis of Lewis lung carcinoma cell xenografts in mice.
Specifikationer
Specifikationer
PFK 15
1-(4-Pyridinyl)-3-(2-quinolinyl)-2-propen-1-one
Soluble to 100mM in DMSO
Bioactive Small Molecule
4382-63-2
10 mg
Solid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use