Learn More
Flow Cytometry Staining Buffer (1X), R&D Systems™
Description
- Optimized for immunofluorescent staining of single-cell suspensions and subsequent dilution, suspension, washing and storage of cells intended for flow cytometry
- Supplemented with Bovine Serum Albumin (BSA) and the metabolic inhibitor sodium azide
Applications:
Flow Cytometry
Specifications
Specifications
| Content And Storage | Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date. |
| Formulation | Sodium azide 0.1% and bovine serum albumin |
| Quantity | 500mL |
| Stability | Upto 6 Months |
| Product Type | Staining Buffer |
| Product Line | R&D Systems |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?