Learn More
(R)-(+)-Alpha-Methylbenzylamine (>85%), TRC
Código de producto. 30179287
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30179287 10 g 10g
30179007 50 g 50g
30179145 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30179287 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM38880010G
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 3886-69-9
Molecular Formula C8 H11 N
Molecular Weight (g/mol) 121.18
Synonym Benzenemethanamine, α-methyl-, (αR)-, Benzenemethanamine, α-methyl-, (R)-, Benzylamine, α-methyl-, (R)-(+)- (8CI), Benzylamine, α-methyl-, d- (4CI), (αR)-α-Methylbenzenemethanamine, (+)-(R)-1-Phenethylamine, (+)-(R)-1-Phenylethylamine, (+)-(R)-α-Methylbenzylamine, (+)-(R)-α-Phenylethylamine, (+)-1-Amino-1-phenylethane, (+)-1-Phenethylamine, (+)-1-Phenylethan-1-amine, (+)-1-Phenylethylamine, (+)-Phenylethylamine, (+)-[(1R)-1-Phenylethyl]amine, (+)-α-Methylbenzenemethanamine, (+)-α-Methylbenzylamine, (+)-α-Phenethylamine, (+)-α-Phenylethylamine, (1R)-1-Phenyl-1-ethanamine, (1R)-1-Phenylethan-1-amine, (1R)-1-Phenylethanamine, (1R)-1-Phenylethanamine, (1R)-1-Phenylethylamine, (1R)-Phenylethylamine, (R)-(+)-1-Methylbenzylamine, (R)-(+)-1-Phenethylamine, (R)-(+)-1-Phenylethanamine, (R)-(+)-1-Phenylethylamine, (R)-(+)-Alpha-methylbenzylamine, (R)-(+)-Phenethylamine, (R)-(+)-α-Methylbenzylamine, (R)-(+)-α-Phenethylamine, (R)-(+)-α-Phenylethylamine, (R)-1-Amino-1-phenylethane, (R)-1-Aminoethylbenzene, (R)-1-Phenethylamine, (R)-1-Phenyl-1-ethanamine, (R)-1-Phenylethanamine, (R)-1-Phenylethylamine, (R)-Alpha-methylbenzylamine, (R)-Methylbenzylamine, (R)-Phenethylamine, (R)-Phenylethylamine, (R)-Phenylethylamine, (R)-α-Aminoethylbenzene, (R)-α-Methylbenzenemethanamine, (R)-α-Methylbenzylamine, (R)-α-Phenethylamine, (R)-α-Phenylethylamine, D-(+)-1-Phenylethylamine, D-(+)-α-Methylbenzylamine, D-(+)-α-Phenylethylamine, D-1-Phenylethylamine, D-Phenethylamine, D-α-Methylbenzylamine, D-α-Phenethylamine, R-(+)-Methylbenzylamine, R-(+)-Phenylethylamine, d-1-Phenylethylamine, Levetiracetam Imp. E (EP)
IUPAC Name (1R)-1-phenylethanamine
SMILES C[C@@H](N)c1ccccc1
Especificaciones
Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m1/s1
Formula Weight 121.0891
Chemical Name or Material (R)-(+)-a-Methylbenzylamine
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.