Få mere at vide
(R)-4-(1-Aminoethyl)phenol, 97%
Artikelnummer. 15439428
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
15439428 5 g 5g
15449428 250 mg 250mg
15429428 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15439428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63001.06
 Restricted Item
Estimated Shipment: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 134855-89-3 | C8H12BrNO | 218.094 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134855-89-3
Molecular Formula C8H12BrNO
Molecular Weight (g/mol) 218.094
MDL Number MFCD03844647
InChI Key PZBBMKOZPQAHRA-RGMNGODLSA-N
Synonym s-4-1-amino-ethyl-phenol hydrobromid, s---1-4-hydroxyphenyl ethylamine hydrobromide
PubChem CID 49758827
IUPAC Name 4-[(1S)-1-aminoethyl]phenol;hydrobromide
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)O)N.Br
Tekniske data
Melting Point 30.0°C to 32.0°C
Color White
Density 0.9200g/mL
Boiling Point 81.0°C (8.0 mmHg)
Flash Point 91°C
Packaging Glass Bottle
Quantity 5 g
UN Number 3259
Formula Weight 137.18
Percent Purity 97%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material (R)-4-(1-Aminoethyl)phenol
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.