Learn More
(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid, 97%, BLD Pharm™
Product Code. 30949002
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
10g
1g
250mg
25g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30949002 25 g 25g
30943995 5 g 5g
30942000 100 g 100g
30942798 10 g 10g
30947615 250 mg 250mg
30941586 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 30949002 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD11794725g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Specifications
CAS 228857-58-7
Molecular Formula C9H15NO4
MDL Number MFCD01320888
Quantity 25 g
SMILES O=C([C@@H]1N(C(OC(C)(C)C)=O)CC1)O
Molecular Weight (g/mol) 201.22
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid
Product Title
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.