Learn More
Sartorius Quintix™ Pro Motorized Leveling Laboratory Balance
Shop All Sartorius Products
Click to view available options
Capacity:
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
6200 g
Unit Size:
Each
Beskrivning
- Enhance the user experience with new premium features.
- Offering a wide range of use in different environments and applications.
- Energy efficiency, reduced carbon footprint, and sustainability, minimizing environmental impact from the manufacturing plant to the bench.
- Real-time level
Specifikationer
Specifikationer
| Connection Type | D-sub Connector, 9-pin |
| Capacity | 4200 g |
| Display Type | Touchscreen |
| Readability | 10 mg |
| Includes | Standard Balance Without Country-specific Additions |
| Leveling | Motorized |
| Model | Quintix Pro Balance |
| Stabilization Time | ≤ 0.9 s |
| Type | Balance |
| Electrical Requirements | 100 to 240 VAC (± 10%) 50 to 60 Hz 0.2 A |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering