Learn More
Plum™ QuickFix Elastic Plaster Dispenser
Description
Specifications
Specifications
| Depth (Metric) | 32 mm |
| Includes | 90 elastic plasters |
| Width (Metric) | 230 mm |
| Height (Metric) | 135 mm |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?