Learn More
Quickfit™ Water Estimators
Description
- Complies with BS 756
- Dean and Stark pattern receivers for the determination of the water content in petroleum products
- For use with solvent entrainers which are lighter than water
- Borosilicate glass with graduated tube
- Receivers WE6/22/10T and WE6/33/10T are all fitted with PTFE GP Rotaflo™ stopcock for easy drainage
Specifications
Specifications
| Type | Water Estimators |
| Material | Borosilicate Glass |
| Capacity (Metric) | 10 mL |
| Joint Type | 24/29 socket |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?