Learn More
Quickfit™ Straight Delivery Adapter
Produktkode 12038991
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Standard Taper Joint No.:
19/26
24/29
Förpackningsstorlek
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 12038991
missing translation for 'mfr': Quickfit RA1/23
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Deliver liquids securely with glass straight receivers. QuickFit™ straight delivery adapter attaches securely to glass containers for transfer.
Deliver liquids securely with glass straight receivers. QuickFit™ straight delivery adapter attaches securely to glass containers for transfer.
  • Delivery receiver with straight stem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Height (English) 7.08in.
Height (Metric) 180mm
Material Borosilicate Glass
Product Type Straight delivery adapter
Standard Taper Joint No. 24/29
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.