Få mere at vide
Quickfit™ PTFE Clamp
Artikelnummer. p-8002686
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Size:
14/23
29/32
Pakningsstørrelse:
Pack of 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Size unitSize
11941528 14/23 Pack of 5
11951528 29/32 Pack of 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11941528 Leverandør Quickfit Leverandørnr. GC14
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
For retaining glassware having Quickfit™ conical joints
  • Used for retaining glassware having Quickfit™ conical joints
  • Manufactured from PTFE with encapsulated steel spring to provide firm grip
  • Clips are numbered with joint size for easy identification
  • Can be used at temperatures up to 250°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Joint Clamp
Material PTFE
Includes Encapsulated Steel spring
For Use With (Equipment) Conical Joints
Size 14/23
Temperature (Metric) Resistant 250°C
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.