Få mere at vide
Få mere at vide
Quickfit™ PTFE Clamp
Beskrivelse
- Used for retaining glassware having Quickfit™ conical joints
- Manufactured from PTFE with encapsulated steel spring to provide firm grip
- Clips are numbered with joint size for easy identification
- Can be used at temperatures up to 250°C
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Joint Clamp |
| Material | PTFE |
| Includes | Encapsulated Steel spring |
| For Use With (Equipment) | Conical Joints |
| Size | 14/23 |
| Temperature (Metric) Resistant | 250°C |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?