Learn More
Quickfit™ Spare O Ring for PTFE Stirrer Gland
Description
For use with PTFE Stirrer Gland
- For use with PTFE stirrer glands
- Fits 6mm stirrer shaft
- Supplied in packs of 10
Specifications
Specifications
| For Use With (Equipment) | PTFE stirrer gland |
| Product Type | O-Ring |
| Size | 6 mm |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?