Learn More
Quickfit™ Weighing Bottles with Ground Glass Stoppers
Description
Manufactured from chemically inert Pyrex™ Borosilicate Glass and complies with DIN 12605. Quickfit™ Weighing Bottles with Ground Glass Stoppers are available in a variety of capacities with choice of squat or tall form bottles.
- Complies with DIN 12605
- Chemically inert Pyrex™ Borosilicate Glass
- Lightweight construction with ground glass stoppers
- Choice of squat or tall form bottles
Specifications
Specifications
| Capacity (Metric) | 8 mL |
| Form | Tall |
| Includes | Ground glass stopper |
| Material | Borosilicate Glass |
| Certifications/Compliance | DIN 12605 |
| Closure Included | Yes |
| Height (Metric) | 40 mm |
| Closure Material | Ground Glass |
| Diameter (Metric) | 25 mm |
| Closure Type | Stopper |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?