Learn More
Quickfit™ Female Spherical Ball Joint
Description
For use with male ball joints MS:
- Female cup joints precision manufactured to the highest standards
- Spherical joints are manufactured with an approximate shank length of 100mm
Specifications
Specifications
| Type | Female Spherical Ball Joint |
| Joint Size | S29 |
| Thickness (English) Wall | 0.1in. |
| Thickness (Metric) Wall | 2.5mm |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?