Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Flange Lid
Product Code. 10714537
Click to view available options
Description:
0° Side Socket: 14/23;, 5°, 10°, 15° Side Sockets: 19/26, Vertical Center Socket: 19/26
0°, 10° Side Sockets: 19/26, 5° Side Socket: 24/29, Vertical Center Socket: 19/26
0°, 10° and 2 x 5° Side Sockets: 19/26, Vertical Center Socket: 19/26
0°, 2 x 10° Side Sockets: 19/26, Vertical Center Socket: 34/35
0°, 5°, 10° Side Sockets: 14/23, 15° Side Socket: 29/32, Vertical Center Socket: 19/26
0°, 5°, 10° Side Sockets: 19/26, 15° Side Socket: 34/35, Vertical Center Socket:: 19/26
0°, 5°, 10° Side Sockets: 19/26, 15° Side Socket: 34/35, Vertical Center Socket:: 24/29
0°, 5°, 10°, Side Socket: 14/23, 15° Side Socket: 29/32, Vertical Center Socket: 29/32
Vertical Center Socket: 29/32
Vertical Center Socket: 34/35
Closure Size:
75 mm
100 mm
Packungsgröße:
Each
Pack of 5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10714537
Marke: Quickfit MAF4/41
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Constructed of Borosilicate Glass. Quickfit™ Borosilicate Glass Flange Lid includes precision ground flat-flange joints. Fits Quickfit™ wide neck reaction flasks and culture vessels. Each lid with one or more sockets to accept other Quickfit™ components.
Constructed of Borosilicate Glass. Quickfit™ Borosilicate Glass Flange Lid is comprised of precision ground flat-flange joints. Fits Quickfit™ wide neck reaction flasks and culture vessels. Each lid includes one or more sockets to accept other Quickfit™ components.
  • With precision ground flat-flange joints
  • Fits Quickfit™ wide neck reaction flasks and culture vessels
  • Each lid with one or more sockets to accept other Quickfit™ components
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Description 0°, 5°, 10°, Side Socket: 14/23, 15° Side Socket: 29/32, Vertical Center Socket: 29/32
Material Borosilicate Glass
For Use With (Equipment) Wide neck flasks
Includes Sockets for use with other Quickfit™ components
Product Type Flange lid
Closure Size 100 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt