Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1060 for HS Human G-CSF
Beschreibung
These lyophilized controls are designed for use with Quantikine™ immunoassay kits for the determination of cytokine concentrations in biological fluids.
- Analyte: Human G-CSF
- Contents: Recombinant human cytokines at low, medium, and high concentrations in diluted porcine serum with preservatives
- Storage: Store unopened product at 2°C to 8°C; stable for at least 6 months from date of receipt
- Reconstitution: Reconstitute each vial with the volume of deionized or distilled water indicated on the product datasheet
- Application: Control
Spezifikation
Spezifikation
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Detectable Analytes | G-CSF |
| Sample Type | Biological Fluids |
| Type | Immunoassay Control Set |
| Gene ID (Entrez) | 1440 |
| Intended Use | Control |
| Product Line | R&D Systems |
| Quantity | 1 Each |
| Source | Human |
| Form | Lyophilized |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?