Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Group 304 (D6050B)
Beschreibung
Quantikine Immunoassay Control Group 304 is designed for use as a control for human IL-6 assays.
- Analyte: Human IL-6
- Control composition: 1 vial each of low, mid, and high concentration controls
- Recommended use: Controls should be used undiluted and assayed as unknown specimens
- Stability: Stable for at least 6 months from date of receipt; once reconstituted, stable when stored at ≤-20°C
- Reconstitution: Reconstitute each vial with 2.0 mL of deionized or distilled water
- Range determination: Acceptable ranges (±3 SD) determined using R&D Systems Quantikine ELISA kits
Spezifikation
Spezifikation
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Detectable Analytes | IL-6 |
| Type | Immunoassay Control |
| Gene ID (Entrez) | 3569 |
| Product Line | R&D Systems |
| Quantity | 1 Ea. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?