Beschreibung
For emptying the collected samples. Quali-Paper is free from fibres and lint.
- Format 89 x 23cm
- Pack with 50 sheets
Spezifikation
Spezifikation
| Dimensions (L x W) | 89 x 23 cm |
| Length (Metric) | 100 cm |
| Material | Paper |
| Width (Metric) | 23 cm |
| Product Type | Sample Collection Paper |
| Shape | Rectangular |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?