Learn More
Pyrroloquinoline quinone disodium salt, MedChemExpress
Product Code. 16495577
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16495577
missing translation for 'mfr': Medchem Express HY100196A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Pyrroloquinoline quinone disodium salt, a redox co-factor, is an anionic, redox-cycling orthoquinone. Pyrroloquinoline quinone disodium salt is isolated from cultures of methylotropic bacteria and tissues of mammals. Pyrroloquinoline quinone disodium salt is an essential nutrient for mammals and is important for immune function.
Pyrroloquinoline quinone disodium salt, a redox co-factor, is an anionic, redox-cycling orthoquinone. Pyrroloquinoline quinone disodium salt is isolated from cultures of methylotropic bacteria and tissues of mammals. Pyrroloquinoline quinone disodium salt is an essential nutrient for mammals and is important for immune function.
Spezifikation
Chemical Name or Material Pyrroloquinoline quinone disodium salt
CAS 122628-50-6
Color Red
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C14H4N2Na2O8
Quantity 5 mg
Synonym PQQ disodium saltMethoxatin disodium salt
Solubility Information H2O : 1.25 mg/mL (3.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N1)=CC(C2=O)=C1C3=C(N=C(C(O[Na])=O)C=C3C(O)=O)C2=O)O[Na]
Molecular Weight (g/mol) 374.17
Formula Weight 374.17
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt