Få mere at vide
Få mere at vide
Pyrogallol, MedChemExpress
Beskrivelse
Pyrogallol is a polyphenol compound, which has anti-fungal and anti-psoriatic properties. Pyrogallol is a reductant that is able to generate free radicals, in particular superoxide anions.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Pyrogallol |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 87-66-1 |
| Color | White |
| Quantity | 1 g |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C6H6O3 |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (792.96 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (396.48 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=CC=CC(O)=C1O |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?