Learn More
Pyridoxal Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30010216
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30010216 25 g 25g
30005803 5 g 5g
17961595 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30010216 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP99172025G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65-22-5
Molecular Formula C8 H9 N O3 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 203.62
Synonym 4-Pyridinecarboxaldehyde, 3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-, hydrochloride (9CI), Pyridoxal, hydrochloride (7CI,8CI), 2-Methyl-3-hydroxy-4-formyl-5-hydroxymethylpyridine hydrochloride, 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, 3-Hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride
IUPAC Name 3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridine-4-carbaldehyde;hydrochloride
SMILES Cl.Cc1ncc(CO)c(C=O)c1O
Specifica
Quantity 25 g
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
Formula Weight 203.0349
Chemical Name or Material Pyridoxal Hydrochloride
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.