Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pyridoxal 5-phosphate monohydrate, 99%
Código de producto. 10249693 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Packaging:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Packaging unitSize
10249693 25 g Glass bottle 25g
10731891 1 g Glass bottle 1g
10348270 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10249693 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 228170250
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 41468-25-1 | C8H10NO6P | 247.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 41468-25-1
Molecular Formula C8H10NO6P
Molecular Weight (g/mol) 247.14
MDL Number MFCD00006333
InChI Key NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl methyl dihydrogen phosphate hydrate, pyridoxal phosphate hydrate, pyridoxal 5-phosphate monohydrate, phosphopyridoxal monohydrate, pyridoxyl phosphate monohydrate, unii-5v5ioj8338, pyridoxal-5-phosphate, monohydrate, pyridoxal-5'-phosphate monohydrate, pyridoxal-5-phosphate monohydrate, pyridoxal 5'-phosphate monohydrate
PubChem CID 38882
SMILES CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C=O)=C1O
Especificaciones
Melting Point 140.0°C to 143.0°C
Color Yellow
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98.5% min. (HPLC)
Packaging Glass bottle
Quantity 25 g
Merck Index 10, 7879
Solubility Information Solubility in water: 5g/L water (20°C).
IUPAC Name [(4-formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl)methoxy]phosphonic acid hydrate
Formula Weight 265.16
Percent Purity 99%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material Pyridoxal 5-phosphate monohydrate
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.