Learn More
Pyrex™ Funnel Repair Stopcocks with PTFE Key
Artikelnummer. 13471899
Klik for at se tilgængelige muligheder
Plug Bore:
1.5 mm Key Bore
2.5 mm Key Bore
4 mm Key Bore
6 mm Key Bore
Pakningsstørrelse:
Pack of 5
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 13471899
Brand: Pyrex SST702
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Contains one flared end for connection to the base of the funnel
  • Contains one flared end for connection to the base of the funnel and 100mm long stem with angled tip
  • Straight bore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Funnel Repair
Plug Bore 1.5 mm Key Bore
Diameter (Metric) 12.5 mm
Material Glass
Includes PTFE key
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.