Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Medium Wall Rimmed Test Tubes
Descrizione
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass to give superior performance over neutral borosilicate and soda lime glass and excellent chemical resistance. Pyrex™ Borosilicate Glass Medium Wall Rimmed Test Tubes are ideal for microbiology culture work.
- Rimmed medium walls: constructed for optimum performance
- Robust construction: allows use at high temperatures up to 500deg.C
- Conforms to: ISO 4142
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | ISO 4142 |
| Capacity (Metric) | 73 mL |
| Length (Metric) | 200 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Quantity | 50 Pack |
| Rimmed | Yes |
| Diameter (Metric) | 24 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?