Learn More
Cole-Parmer PVDF Tubing
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Diameter (English) Inner:
1/16 in.
1/8 in.
3/16 in.
5/32 in.
Diameter (English) Outer:
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
Tamaño de la unidad:
15m
Descripción
Resilient with good fle in., ibility. Does not contain BPA, phthalates, or PVC. Sterilize by autoclave, gamma irradiation, EtO, and chemical sterilants. USP Class VI compliant. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Compliance | ADCF;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Diameter (English) Inner | 5/32 in. |
| Diameter (English) Outer | 1/4 in. |
| Overall Length (English) | 50 ft. |
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido