missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ PVDF Body 7 Pin Electrode

Product Code. 11547689
Change view
Click to view available options
pH Range:
0 to 12
Conditionnement:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. pH Range unitSize
11547689 0 to 12 Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11547689 Sous-traitant Hanna Instruments™ N° du sous-traitant FC202D

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

Connector Types DIN
Type 7 Pin Electrode
For Use With (Application) Used for sensing pH, bulb shape, body material, type of junction, type of reference and electrolyte used are just some of the design considerations
Material PVDF Body
pH Range 0 to 12
Temperature (Metric) Range 0°C to 50°C
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.