Learn More
Cole-Parmer PVC Lab and Vacuum Tubing
Product Code. 30053381 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Diameter (English) Inner:
1 in.
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/5 in.
1/8 in.
15/64 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/64 in.
Diameter (English) Outer:
1 in.
1-1/4 in.
1-1/8 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/5 in.
1/8 in.
11/32 in.
15/32 in.
15/64 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
9/16 in.
Unit Size:
15m
Product Code. 30053381
Brand: Cole-Parmer 5012115
Only null left
Add to basket
Add to basket
Smooth, polished inner wall prevents buildups—ideal for general laboratory applications
Versatile applications including peristaltic pumps, analytical instruments, incubators, gas, and drain lines. Glass-smooth inner bore design for easy clean-ups and changeovers, enhancing workflow efficiency. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection
Spécification
Diameter (English) Inner 1/8 in.
Material PVC
Diameter (English) Outer 3/16 in.
Overall Length (English) 50 ft.
Color Translucent
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis