Learn More
Masterflex™ PVC High Pressure Tubing with Luer Ends
Codice prodotto. 12606225
Click to view available options
Overall Length (Metric):
1.21 mm
Dimensione della confezione:
Pack of 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12606225
Marca: Masterflex™ 3052618
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Material PVC
Overall Length (Metric) 1.21 mm
Packaging Quantity 10 Pack
Sterility Non-sterile
Maximum Pressure 900 psi
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato