Learn More
Minebea Intec™ Puro™ SmallFlat Compact Scale
Beskrivning
- For weighing, weighing in percent, counting, check weighing, check percentage, check counting, averaging, and totalization
- Standard charging via USB-C
- 35 mm weight display
- Up to 500 continuous use between recharges with 12 hours recharge time
- 3 LED (yellow, green, red) with configurable operation and alert beeper
Specifikationer
Specifikationer
| Battery Life | 500 hr. |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Calibration | External |
| Capacity | 30 kg |
| Display Type | Backlit LCD |
| Readability | 1 g |
| Protection Class | IP43 |
| Stabilization Time | 1 sec. |
| Dimensions (L x W x H) | 246 x 302 x 107 mm |
| Frequency | 50/60 Hz |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?