Läs mer
Glindemann™ PTFE Sealing Rings for taper joints (laboratory glassware)
Produktkod. 10125930
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Size:
NS 10
NS 12
NS 14
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 45
NS 7
Förpackningsstorlek:
Pack of 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Size unitSize
10125930 NS 7 Pack of 50
10268410 NS 10 Pack of 50
10228460 NS 12 Pack of 50
10636521 NS 14 Pack of 50
10782131 NS 19 Pack of 50
10646521 NS 24 Pack of 50
10390001 NS 29 Pack of 50
10257790 NS 34 Pack of 50
10686901 NS 45 Pack of 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10125930 Leverantör Glindemann™ Leverantörsnummer K7
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
For grease-free sealing of ground joints and plugs, extra tight and extra clean. The alternative to ground collar, grip collar sleeve and stopper made of PTFE.
  • Air leak rate <10-8 to 10-6 mbar l/s (high vacuum, overpressure).
  • Solvent leak rate in containers <0.1 to 0.03mg/d.
  • Temperature resistant from -200 to +300°C.
  • The elastic ring (0.07mm thick) adheres to the ground joint without a groove, is reusable and fits to ground joint clamps.
  • Other sizes on request.
Specifikationer
Material PTFE
Size NS 7
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.