Learn More
VITLAB™ PTFE Polygonal Magnetic Stirring Bar
Beschreibung
- Permanent magnet AlNiCo V core
- Angled shape gives rise to significant turbulence
- Achieves effective mixing, even at low spin rates
- FTE
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Application) | For preparation, separation and concentration |
| Includes | Permanent magnet AlNiCo V core |
| Diameter (Metric) | 6 mm |
| Length (Metric) | 10 mm |
| Material | PTFE |
| Quantity | 10/Pk. |
| Shape | Polygon |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?