Få mere at vide
Få mere at vide
DWK Life Sciences PTFE Hose Connection, with silicone seal (VMQ), complete with screw cap PBT, straight
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Hoses can be securely connected to laboratory apparatus using plastic nozzles screwed onto a glass thread using a screw cap with bore. Plastic nozzles made of PTFE for use with higher thermal and chemical resistance requirements.
- Hose olives enable the connection of hoses to laboratory apparatuses
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 10/Pk. |
| Type | Straight |
| Joint Size | 9.0 mm |
| Standard Taper Joint No | GL 14 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?