Learn More
Bohlender™ BOLA™ GL Screw-in Tube Fittings, PTFE
Product Code. 10067781
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
4.0 mm
5 mm
6.5 mm
6.6 mm
8 mm
12 mm
12.0 mm
18.0 mm
Thread Size:
14 GL x 1/8 in. NPT
14 GL x 3/8 in. NPT
18 GL x 1/8 in. NPT
GL 14 x 1/4 in. G
GL 14 x 1/4 in. NPT
GL 14 x 1/8 in. G
GL 18 x 1/4 in. G
GL 18 x 3/8 in. NPT
GL 25 x 1/2 in. G
GL 25 x 1/2 in. NPT
GL 25 x 1/4 in. NPT
GL 25 x 3/8 in. NPT
GL 32 x 1 in. G
missing translation for 'unitSize'
Each
Product Code. 10067781
missing translation for 'mfr': Bohlender™ D51714
Only null left
Add to basket
Add to basket
Feature universal chemical resistance and withstand pressure up to 10 bar.
  • Straight tube fitting made of PTFE
  • One screw-in thread (either NPT or G thread)
  • Universal chemical resistance
  • Product is only exposed to PTFE
Uppfyllande
FDA
Specifikationer
Certifications/Compliance FDA
Autoclavable Autoclavable
Diameter (Metric) Inner 5 mm
Material PTFE
For Use With For Tubing 8mm O.D.
Min. Operating Temperature (Metric) -200°C
Packaging Quantity 1 Each
Thread Size GL 14 x 1/4 in. G
Color White
Maximum Pressure 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 250°C
Product Type HT Replacement Inner Parts
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.