Learn More
Poulten & Graf GmbH PTFE Adaptor for FORTUNA™ Dispenser with Thread
Product Code. 10249431
Click to view available options
Thread Size:
GL 25
GL 28
GL 30
GL 33
GL 36
GL 52
GL 55
GL 60
GL 65
missing translation for 'unitSize'
Each
Product Code. 10249431
missing translation for 'mfr': Poulten & Graf GmbH 101 09125
Only null left
Add to basket
Add to basket
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Complete a FORTUNA™ Dispenser with an adapter that comes in a wide selection of threads. Poulten & Graf GmbH PTFE Adaptor for FORTUNA™ Dispenser with Thread enables smaller containers to be supported on top the existing reservior.
  • Suitable for OPTIFIX and POLYFIX dispenser
  • Made of PTFE (Teflon™)
  • Adapter with threads
  • Can be used for acids and alkaline solutions that do not attack polypropylene
Especificaciones
Product Type Adapters for OPTIFIX and POLYFIX Dispensers
Autoclavable Autoclavable
Color White
Description Adapters for OPTIFIX and POLYFIX dispensers
Material PTFE
For Use With (Equipment) OPTIFIX and POLYFIX dispensers
Quantity 1
Thread Size GL 25
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado