Learn More
Psoralen, MedChemExpress
Beschreibung
Psoralen (Ficusin) is a coumarin isolated from the seeds of Fructus Psoraleae. Psoralen exhibits a wide range of biological properties, including anti-cancer, antioxidant, antidepressant, anticancer, antibacterial, and antiviral, et al.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Psoralen |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 66-97-7 |
| Color | Off-White |
| Quantity | 50 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C11H6O3 |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Ficusin |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (537.17 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (5.37 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?