Learn More
PSI-7976, MedChemExpress
Beskrivelse
PSI-7976 is the isomer of PSI-7977. PSI-7977 is an active inhibitor of HCV RNA replication in the HCV replicon assay, demonstrates potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | PSI-7976 |
| CAS | 1190308-01-0 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C22H29FN3O9P |
| Quantity | 5 mg |
| SMILES | O=[P@](N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@](F)(C)[C@H](N2C=CC(NC2=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 529.45 |
| Formula Weight | 529.45 |
| Percent Purity | 98.24% |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?