Learn More
Macherey-Nagel™ Lyophilized, Proteinase K
Codice prodotto. 11912312
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 mg (2 x 50 mg)
30 mg
Storage Buffer:
1.8mL Proteinase Buffer PB
8mL Proteinase Buffer PB
missing translation for 'unitSize'
100mg
30mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11912312
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 740506
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Delivered with a stabilizing solution for enhanced stability. Macherey-Nagel™ Proteinase K is lyophilized proteinase K supplied in pre-measured vials for easy preparation of 20mg/mL stock solution. It can be used with NucleoSpin™ and NucleoBond™ kits.
Proteinase K is necessary for the isolation of DNA or simultaneous RNA / DNA isolation for DNA viruses (e.g. HBV) that are more difficult to lyse. Proteinase K treatment is also recommended for viral RNA isolation when viscous samples have to be processed (e.g., sputum samples).
  • Delivered with stabilizing solution to enable storage for up to six months at -20°C
  • No decrease of proteinase activity when dissolved in the buffer compared to dissolving in water
  • Lyophilized mataerial is supplied in precisely measured vials, to which buffer solution is added to prepare 20mg/mL stock solution
  • Suitable for use with the NucleoSpin™ RNA Virus F kit and other NucleoSpin™ and NucleoBond™ kits, and also suitable for use in most other applications
Specifica
Concentration 20 mg/mL
Color White
Components Buffer solution
For Use With (Application) Viral RNA and DNA isolation, including: HCV, HBV, HAV, HIV, HSV, HPV, VZV, EBV, parvovirus B19, H5N1
For Use With (Equipment) NucleoSpin™ and NucleoBond™ kits
Storage Buffer 8mL Proteinase Buffer PB
Packaging Vial
Content And Storage Proteinase and Buffer, separately: room temperature (18–25°C) for at least 1 year
Prepared Stock Solution: −20°C for up to 6 months
Source Tritirachium album
Quantity 100 mg (2 x 50 mg)
Product Type Proteinase K
Form Lyophilized
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Danger
Categoria di pericolo
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Respiratory sensitiser Category 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H334-May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Consigli di prudenza
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P342+P311-If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER/doctor/ .
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato